Print…
(S)-(+)-2-Butanol 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (S)-(+)-sec-Butyl alcohol, (S)-Butan-2-ol, (S)-(+)-sec-Butanol, (S)-(+)-Ethyl methyl carbinol, (S)-(+)-2-Hydroxy butane, (S)-(+)-Methyl ethyl carbinol
218030010 218030050
ACRO218030010EA 50.8 EUR
ACRO218030010 ACRO218030050
(S)-(+)-2-Butanol 99%
(S)-(+)-2-Butanol
Fórmula: C₄H₁₀O
Peso Molecular: 74.12 g/mol
Ponto de ebulição: 99
Ponto de Fusão: –114 °C
Densidade: 0.8 g/cm³
Ponto de Inflamação: 26 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064281
Número CAS: 4221-99-2
EINECS: 224-168-1
UN: 1120
ADR: 3 III
Merck Index: 13,01540
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3960 to 1.3980 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +12° to +14° (20°C, 589 nm) (neat)