(R)-(-)-2-Octanol ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
(R)-(-)-2-Hydroxy octane, (R)-2-Octanol, L(-)-2-Octanol, (R)-(-)-Hexyl methyl carbinol, (R)-(-)-Methyl hexyl carbinol
L11502.03
L11502.06
L11502.03EA
41.6
EUR
L11502.03
L11502.06
(R)-(-)-2-Octanol ≥99%
(R)-(-)-2-Octanol
Purity: 99%
CAS No.: 5978-70-1
Molecular Formula: C8H18O
Formula Weight: 130.23
Flash Point: 76°(169°F)
Refractive Index: 1.4260
Odour: Pleasant
Boiling Point: 179-180°
Beilstein Reference: 1719324
Merck Reference: 14,6752
Optical Rotation: -10° (c=1 in ethanol)
MDL No.: MFCD00064284
Fórmula:
C₈H₁₈O Ponto de ebulição: 179…180 °C Densidade: 0,819 Ponto de Inflamação: 76 °C (169 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00064284 Número CAS: 5978-70-1 EINECS: 227-777-0 UN: 1987 ADR: 3,III Merck Index: 14,6752 |