Print…
(R)-(-)-2-Butanol 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (R)-(-)-Ethyl methyl carbinol, (R)-(-)-sec-Butyl alcohol, (R)-(-)-2-Hydroxy butane, (R)-(-)-sec-Butanol, (R)-(-)-Methyl ethyl carbinol
217230010 217230050 217230250
ACRO217230010EA 58.1 EUR
ACRO217230010 ACRO217230050 ACRO217230250
(R)-(-)-2-Butanol 99%
(R)-(-)-2-Butanol
Fórmula: C₄H₁₀O
Peso Molecular: 74.12 g/mol
Ponto de ebulição: 99…100 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –114 °C
Densidade: 0.8 g/cm³
Ponto de Inflamação: 26 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064280
Número CAS: 14898-79-4
EINECS: 238-967-8
UN: 1120
ADR: 3 III
Merck Index: 13,01540
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3960 to 1.3980 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -12° to -14° (20°C, 589 nm) (neat)