Print…
(S)-(+)-1-Metoxi-2-propanol 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (S)-(+)-Éter monometílico do propilenoglicol
331790050 331790250
ACRO331790050EA 210 EUR
ACRO331790050 ACRO331790250
(S)-(+)-1-Metoxi-2-propanol 99%
(S)-(+)-1-Metoxi-2-propanol
Fórmula: C₄H₁₀O₂
Peso Molecular: 90.12 g/mol
Ponto de Fusão: –97 °C
Ponto de Inflamação: 30 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01632588
Número CAS: 26550-55-0
UN: 3092
ADR: 3 III
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4020 to 1.4040 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +20° to +24° (25°C, 589 nm) (c=10, CHCl3)