Print…
(R)-(-)-1-Metoxi-2-propanol 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (R)-(-)-Éter monometílico do propilenoglicol
331780010 331780100
ACRO331780010EA 42.3 EUR
ACRO331780010 ACRO331780100
(R)-(-)-1-Metoxi-2-propanol 98+%
(R)-(-)-1-Metoxi-2-propanol
Fórmula: C₄H₁₀O₂
Ponto de Fusão: –97 °C
Ponto de Inflamação: 30 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01632587
Número CAS: 4984-22-9
UN: 3092
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4020 to 1.4040 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Specific optical rotation -20° to -24° (24°C, 589 nm) (c=10, CHCl3)