Print…
(S)-(+)-2-Amino-1-propanol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
A76206-10G A76206-1G
SIALA76206-10GEA 306 EUR
SIALA76206-10G SIALA76206-1G
(S)-(+)-2-Amino-1-propanol, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-2-Amino-1-propanol
Fórmula: C₃H₉NO
Ponto de ebulição: 173 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,955 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064412
Número CAS: 2749-11-3
EINECS: 220-388-7