(S)-(+)-2-Amino-1-propanol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 98%
CAS No.: 2749-11-3
Molecular Formula: C3H9NO
Formula Weight: 75.11
Flash Point: 83°(181°F)
Refractive Index: 1.4498
Boiling Point: 174-176°
Beilstein Reference: 1718865
Optical Rotation: +22° (c=2 in ethanol)
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00064412
Fórmula:
C₃H₉NO Ponto de ebulição: 174…176 °C Densidade: 0,965 Ponto de Inflamação: 83 °C (181 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00064412 Número CAS: 2749-11-3 EINECS: 220-388-7 ADR: 8,III |