Print…
(S)-(+)-2-Amino-1-propanol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
104450010 104450100 104450500
ACRO104450010EA 31.4 EUR
ACRO104450010 ACRO104450100 ACRO104450500
(S)-(+)-2-Amino-1-propanol 98%
(S)-(+)-2-Amino-1-propanol
Fórmula: C₃H₉NO
Ponto de ebulição: 173…176 °C (760 mmHg)
Densidade: 0,965 g/cm³
Ponto de Inflamação: 62 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064412
Número CAS: 2749-11-3
EINECS: 220-388-7
UN: 2735
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4480 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
TLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +20° to +24° (20°C, 589 nm) (c=2, EtOH)
Titration with HClO4 ≥97.5 %