Print…
(S)-(+)-1-Amino-2-propanol 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
218980010 218980050 218980250
ACRO218980010EA 58.6 EUR
ACRO218980010 ACRO218980050 ACRO218980250
(S)-(+)-1-Amino-2-propanol 98+%
(S)-(+)-1-Amino-2-propanol
Fórmula: C₃H₉NO
Ponto de ebulição: 160 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 19…21 °C
Densidade: 0,954 g/cm³
Ponto de Inflamação: 71 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064429
Número CAS: 2799-17-9
EINECS: 220-533-4
UN: 2735
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4465 to 1.4495 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Specific optical rotation +16° to +20° (20°C, 589 nm) (c=1.8, H2O)