Print…
(R)-(-)-2-Amino-1-butanol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: (R)-2-Aminobutan-1-ol, L(-)-2-Amino-1-butanol
244031000 244030250
ACRO244031000EA 124 EUR
ACRO244031000 ACRO244030250
(R)-(-)-2-Amino-1-butanol 98%
(R)-(-)-2-Amino-1-butanol
Fórmula: C₄H₁₁NO
Peso Molecular: 89.14 g/mol
Ponto de ebulição: 172…174 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –2 °C
Densidade: 0.947 g/cm³
Ponto de Inflamação: 90 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064419
Número CAS: 5856-63-3
EINECS: 227-476-4
UN: 2735
ADR: 8 III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4495 to 1.4535 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -6.5° to -10.5° (20°C, 589 nm) (neat)