Print…
(R)-(-)-1-Amino-2-propanol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: (R)-(-)-Isopropanolamina
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
238856-1G 238856-5G
SIAL238856-1GEA 90.2 EUR
SIAL238856-1G SIAL238856-5G
(R)-(-)-1-Amino-2-propanol, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-1-Amino-2-propanol
Fórmula: C₃H₉NO
Peso Molecular: 75.11 g/mol
Ponto de ebulição: 160
Ponto de Fusão: 24…26 °C
Densidade: 0.95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00064428
Número CAS: 2799-16-8
EINECS: 220-532-9
UN: 3259
ADR: 8 II