(R)-(-)-1-Amino-2-propanol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 98%
CAS No.: 2799-16-8
Molecular Formula: C3H9NO
Formula Weight: 75.11
Flash Point: 71°(159°F)
Refractive Index: 1.4500
Melting Point: 24-26°
Boiling Point: 160°
Beilstein Reference: 1718869
Optical Rotation: -19° (c=1.8 in water)
UN No.: 3259
MDL No.: MFCD00064428
Fórmula:
C₃H₉NO Ponto de ebulição: 160 °C Ponto de Fusão: 24…26 °C Densidade: 0,960 Ponto de Inflamação: 71 °C (159 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00064428 Número CAS: 2799-16-8 EINECS: 220-532-9 UN: 3259 ADR: 8,III |