Print…
(S)-(+)-2-Aminooctane ≥99%, ee 99%, ChiPros®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
L19309.03 L19309.06 L19309.14
L19309.03EA 56.6 EUR
L19309.03 L19309.06 L19309.14
(S)-(+)-2-Aminooctane ≥99%, ee 99%, ChiPros®
(S)-(+)-2-Aminooctane
Purity: 99+% CAS No.: 34566-04-6 Molecular Formula: C8H19N Formula Weight: 129.25 Flash Point: 50°(122°F) Refractive Index: 1.4235 Melting Point: -20° Boiling Point: 163-165° Beilstein Reference: 1719319 UN No.: 2734 MDL No.: MFCD01091021
Fórmula: C₈H₁₉N
Ponto de ebulição: 163…165 °C
Ponto de Fusão: < –20 °C
Densidade: 0,770
Ponto de Inflamação: 50 °C (122 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01091021
Número CAS: 34566-04-6
UN: 2734
ADR: 8,II