Print…
L(+)-Tartarato de sódio e potássio tetrahidratado, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.08087.0500 1.08087.1000 1.08087.5000 1.08087.9050 1.08087.9012
1.08087.0500EA 56.2 EUR
1.08087.0500 1.08087.1000 1.08087.5000 1.08087.9050 1.08087.9012
L(+)-Tartarato de sódio e potássio tetrahidratado, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. para análise, Supelco®
L(+) Tartarato de sódio e potássio tetrahidratado
Fórmula: KOOC(CHOH)₂COONa·4H₂O
Ponto de Fusão: 70…80 °C
Densidade: ∼1,767 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150989
Número CAS: 6381-59-5
EINECS: 206-156-8
Merck Index: 13,07755
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d585522f4e3b14a7b011dc8a858f5eeca413864&vid=542d22225b124dda886e5007091b35db67214bb7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Solubility 630 g/l (20 °C)
Melting Point 70 - 80 °C
Molar Mass 282.23 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
Density 7.0 - 8.5 (50 g/l, H2O, 25 °C)