L(+)-Tartarato de sódio e potássio tetrahidratado 99.0-102.0% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99.0-102.0%
CAS No.: 6381-59-5
Molecular Formula: C4H4KNaO6.4H2O
Formula Weight: 282.23 (210.29anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.77
pH: 6.0-8.5
Melting Point: 70-80°
Beilstein Reference: 6113568
Merck Reference: 14,7670
MDL No.: MFCD00150989
Fórmula:
KOOC(CHOH)₂COONa·4H₂O Ponto de Fusão: 70…80 °C Densidade: 1,77 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00150989 Número CAS: 6381-59-5 EINECS: 206-156-8 Merck Index: 14,7670 |
|
Assay (unspecified) | 99.0-102.0% C₄H₄KNaO₆.4H₂O |
Impurity content | NH₄ 0.002% |
Insoluble material | 0.005% |
pH of a 5% solution | 6.0-8.5 at 25°C |
Trace Metals | (as Pb) 5ppm |