L(+)-Hidrogenotartarato de Potássio ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A15281.0B
A15281.0I
A15281.30
A15281.0BEA
57.7
EUR
A15281.0B
A15281.0I
A15281.30
L(+)-Hidrogenotartarato de Potássio ≥98%
L(+) - Hidrogenotartarato de Potássio
Purity: 98+%
CAS No.: 868-14-4
Molecular Formula: C4H5KO6
Formula Weight: 188.18
Melting Point: ca 267° dec.
Beilstein Reference: 6119985
Merck Reference: 14,7615
MDL No.: MFCD00065392
Fórmula:
KOOC(CHOH)₂COOH Ponto de Fusão: ∼ 267 °C (decomposição) Densidade: 1,954 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00065392 Número CAS: 868-14-4 EINECS: 212-769-1 Merck Index: 14,7615 |