Print…
D-(-)-Tartaric acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: unnatural tartaric acid, (2S,3S)-2,3-Dihydroxysuccinic acid, (S,S)-(-)-Tartaric acid, (S,S)-(-)-2,3-Dihydroxysuccinic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
T206-100G T206-25G
SIALT206-100GEA 268 EUR
SIALT206-100G SIALT206-25G
D-(-)-Tartaric acid, Sigma-Aldrich®
D-(-)-Tartaric acid
Fórmula: C₄H₆O₆
Ponto de ebulição: 356 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 166…169 °C
Densidade: 1,76 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 210 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004238
Número CAS: 147-71-7
EINECS: 205-695-6
Merck Index: 12,09235