Print…
D-(-)-Tartaric acid 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: unnatural tartaric acid, (2S,3S)-2,3-Dihydroxysuccinic acid, (S,S)-(-)-Tartaric acid, (S,S)-(-)-2,3-Dihydroxysuccinic acid
137860250 137861000 137862500 137860010
ACRO137860250EA 55 EUR
ACRO137860250 ACRO137861000 ACRO137862500 ACRO137860010
D-(-)-Tartaric acid 99%
D-(-)-Tartaric acid
Fórmula: C₄H₆O₆
Ponto de ebulição: 356 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 166…170 °C
Densidade: 1,76 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 210 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004238
Número CAS: 147-71-7
EINECS: 205-695-6
Merck Index: 12,09235
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 167 to 171 °C
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105 °C, 3 hrs)
Sulfated ash ≤0.1 %
Specific optical rotation -11.0° to -13.0° (20 °C, 589 nm) (c=20, water)
Titration with NaOH ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm