Print…
L(+)-Ácido tartárico ≥99%, cristalizado, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
20715.290EA 74.3 EUR
20715.290 20715.368 20715.460
L(+)-Ácido tartárico ≥99%, cristalizado, GPR RECTAPUR®
L(+)-Ácido tartárico
Fórmula: C₄H₆O₆
Ponto de ebulição: 399 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 168…170 °C
Densidade: 1,759 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 150 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064207
Número CAS: 87-69-4
EINECS: 201-766-0
ALCANCE: 01-2119537204-47
Merck Index: 13,09158
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4e859e52081482a351d52322717614aad450742&vid=879c292903ddee7a59d5d6b2d969c4c8fc6eac75&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.2 %
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm