Print…
Acido (S)-(-)-Malico, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
M7397-100G M7397-25G M7397-500G
SIALM7397-100GEA 319 EUR
SIALM7397-100G SIALM7397-25G SIALM7397-500G
Acido (S)-(-)-Malico, Sigma-Aldrich®
Acido (S)-(-)-Malico
Fórmula: C₄H₆O₅
Ponto de ebulição: 322 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 101…104 °C
Densidade: 1,595 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064213
Número CAS: 97-67-6
EINECS: 202-601-5
Merck Index: 13,05730