Print…
Acido (S)-(-)-Malico para separação de racematos, para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: L(-)-Malic acid, (S)-(-)-Hydroxy-1,4-butanedioic acid, (S)-(-)-Hydroxysuccinic acid, (S)-2-hydroxysuccinic acid, L(-)-Hydroxysuccinic acid, L(-)-Hydroxy-1,4-butanedioic acid, L-(–)-Malic Acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.00384.0010 8.00384.0050 8.00384.1000 8.00384.0500 8.00384.0005 8.00384.0000
8.00384.0010EA 31.1 EUR
8.00384.0010 8.00384.0050 8.00384.1000 8.00384.0500 8.00384.0005 8.00384.0000
Acido (S)-(-)-Malico para separação de racematos, para síntese, Sigma-Aldrich®
Acido (S)-(-)-Malico
Fórmula: C₄H₆O₅
Ponto de ebulição: 322 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 101…104 °C
Densidade: 1,595 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064213
Número CAS: 97-67-6
EINECS: 202-601-5
Merck Index: 13,05730
Encomendar
Solubility 160 g/l (20 °C)
Melting Point 101 - 104 °C
Molar Mass 134.08 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Boiling Point 140 °C (decomposition)
Density 1.60 g/cm3 (20 °C)
pH 2.2 (10 g/l, H2O, 20 °C)