Print…
Acido (S)-(-)-Malico ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A13702.22 A13702.30 A13702.36
A13702.22EA 67 EUR
A13702.22 A13702.30 A13702.36
Acido (S)-(-)-Malico ≥97%
Acido (S)-(-)-Malico
Fórmula: C₄H₆O₅
Ponto de ebulição: 322 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 100…106 °C
Densidade: 1,60
Ponto de Inflamação: 220 °C (428 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064213
Número CAS: 97-67-6
EINECS: 202-601-5
Merck Index: 14,5707