Print…
L(+)-Ácido glutâmico, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
49449-100G 49449-500G
SIAL49449-100GEA 71.6 EUR
SIAL49449-100G SIAL49449-500G
L(+)-Ácido glutâmico, Sigma-Aldrich®
L(+)-Ácido glutâmico
Fórmula: HO₂CCH₂CH₂CH(NH₂)CO₂H
Ponto de ebulição: 325 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 160 °C
Densidade: 1,538 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002634
Número CAS: 56-86-0
EINECS: 200-293-7
Merck Index: 13,04482
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1cb2faefcc53483f0b3bfccd6c12b611e487241&vid=a462989da97f7186f34fef7de9cad6596c2589ee&prid=web&clid=SAPDAM