Print…
L(+)-Ácido glutâmico para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (S)-(+)-2-Aminopentanedioic acid, L(+)-1-Aminopropane-1,3-dicarboxylic acid, (S)-(+)-α-Glutamic acid, H-Glu-OH, L-Glutamic acid, L(+)-2-Aminopentanedioic acid, (S)-(+)-Glutamic acid, (S)-(+)-1-Aminopropane-1,3-dicarboxylic acid, L(+)-α-Glutamic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.16004.0100 8.16004.1000
8.16004.0100EA 34 EUR
8.16004.0100 8.16004.1000
L(+)-Ácido glutâmico para síntese, Sigma-Aldrich®
L(+)-Ácido glutâmico
Fórmula: HO₂CCH₂CH₂CH(NH₂)CO₂H
Peso Molecular: 147.13 g/mol
Ponto de ebulição: 325
Ponto de Fusão: 160
Densidade: 1.538 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002634
Número CAS: 56-86-0
EINECS: 200-293-7
Merck Index: 13,04482
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1cb2faefcc53483f0b3bfccd6c12b611e487241&vid=a462989da97f7186f34fef7de9cad6596c2589ee&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Solubility 11.1 g/l (25 °C)
Melting Point 160 °C
Molar Mass 147.13 g/mol
Bulk Density 460 kg/m3
Density 1.54 g/cm3 (20 °C)
pH 3.0 - 3.5 (8.6 g/l, H2O, 25 °C)