Print…
L(+)-Ácido glutâmico, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., JP suitable for use as excipient, SAFC®
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Sinônimos: (S)-(+)-2-Aminopentanedioic acid, L(+)-1-Aminopropane-1,3-dicarboxylic acid, (S)-(+)-α-Glutamic acid, H-Glu-OH, L-Glutamic acid, L(+)-2-Aminopentanedioic acid, (S)-(+)-Glutamic acid, (S)-(+)-1-Aminopropane-1,3-dicarboxylic acid, L(+)-α-Glutamic acid
1.01791.1000 1.01791.9010
1.01791.1000EA 497 EUR
1.01791.1000 1.01791.9010
L(+)-Ácido glutâmico, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., JP suitable for use as excipient, SAFC®
L(+)-Ácido glutâmico
Fórmula: HO₂CCH₂CH₂CH(NH₂)CO₂H
Peso Molecular: 147.13 g/mol
Ponto de ebulição: 325
Ponto de Fusão: 160
Densidade: 1.538 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002634
Número CAS: 56-86-0
EINECS: 200-293-7
Merck Index: 13,04482
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1cb2faefcc53483f0b3bfccd6c12b611e487241&vid=a462989da97f7186f34fef7de9cad6596c2589ee&prid=web&clid=SAPDAM