L(+)-Ácido glutâmico ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
(S)-(+)-2-Aminopentanedioic acid, L(+)-1-Aminopropane-1,3-dicarboxylic acid, (S)-(+)-α-Glutamic acid, H-Glu-OH, L-Glutamic acid, L(+)-2-Aminopentanedioic acid, (S)-(+)-Glutamic acid, (S)-(+)-1-Aminopropane-1,3-dicarboxylic acid, L(+)-α-Glutamic acid
A15031.30
A15031.0B
A15031.0I
A15031.36
A15031.30EA
35.7
EUR
A15031.30
A15031.0B
A15031.0I
A15031.36
L(+)-Ácido glutâmico ≥99%
L(+)-Ácido glutâmico
Purity: 99+%
CAS No.: 56-86-0
Molecular Formula: C5H9NO4
Formula Weight: 147.13
Physical Form: Cryst powder
Density: 1.525
Appearance: White
Melting Point: 189-192° dec.
Beilstein Reference: 1723801
Merck Reference: 14,4469
Optical Rotation: +31° (c=5 in 5N HCl)
MDL No.: MFCD00002634
Fórmula:
HO₂CCH₂CH₂CH(NH₂)CO₂H Peso Molecular: 147.13 g/mol Ponto de ebulição: 325 Ponto de Fusão: 189…192 °C (decomposição) Densidade: 1.525 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002634 Número CAS: 56-86-0 EINECS: 200-293-7 Merck Index: 13,04482 |