Print…
L(+)-Ácido aspártico, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (S)-(+)-Aminosuccinic acid (S)-Aminobutanedioic acid (S)-Aminosuccinic acid H-Asp-OH L-Asparaginic acid L(+)-Aspartic acid, (S)-(+)-Aspartic acid, L(+)-2-Amino-1,4-butanedioic acid, (S)-(+)-2-Amino-1,4-butanedioic acid, L-Aspartic acid, H-Asp-OH, L-α-Aminosuccinic acid, L-αlpha-Aminosuccinic acid, (S)-2-Aminosuccinic acid, Asp, D
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
A9256-100G A9256-1KG A9256-500G A9256-5KG
SIALA9256-100GEA 44.5 EUR
SIALA9256-100G SIALA9256-1KG SIALA9256-500G SIALA9256-5KG
L(+)-Ácido aspártico, Sigma-Aldrich®
L(+)-Ácido aspártico
Fórmula: C₄H₇NO₄
Peso Molecular: 133.1 g/mol
Ponto de ebulição: 311
Ponto de Fusão: 251
Densidade: 1.6613 g/cm³ (13 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002616
Número CAS: 56-84-8
EINECS: 200-291-6
Merck Index: 13,00845