Print…
L(+)-Ácido aspártico para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.16003.0100 8.16003.0500
8.16003.0100EA 34.3 EUR
8.16003.0100 8.16003.0500
L(+)-Ácido aspártico para síntese, Sigma-Aldrich®
L(+)-Ácido aspártico
Fórmula: C₄H₇NO₄
Ponto de ebulição: 311 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 251 °C
Densidade: 1,6613 g/cm³ (13 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002616
Número CAS: 56-84-8
EINECS: 200-291-6
Merck Index: 13,00845
Encomendar
Solubility 4 g/l (20 °C)
Melting Point 269 - 271 °C (decomposition)
Molar Mass 133.1 g/mol
Bulk Density 430 kg/m3
pH 2.5 - 3.5 (4 g/l, H2O, 20 °C)