Print…
L(+)-Ácido aspártico ≥99% baixo em metais
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: (S)-(+)-Aminosuccinic acid (S)-Aminobutanedioic acid (S)-Aminosuccinic acid H-Asp-OH L-Asparaginic acid L(+)-Aspartic acid, (S)-(+)-Aspartic acid, L(+)-2-Amino-1,4-butanedioic acid, (S)-(+)-2-Amino-1,4-butanedioic acid, L-Aspartic acid, H-Asp-OH, L-α-Aminosuccinic acid, L-αlpha-Aminosuccinic acid, (S)-2-Aminosuccinic acid, Asp, D
43317.22 43317.36
43317.22EA 39 EUR
43317.22 43317.36
L(+)-Ácido aspártico ≥99% baixo em metais
L(+)-Ácido aspártico
Purity: 99% CAS No.: 56-84-8 Molecular Formula: C4H7NO4 Formula Weight: 133.10 Physical Form: Powder Density: 1.66 Melting Point: 300° dec. Beilstein Reference: 1723530 Merck Reference: 14,840 MDL No.: MFCD00002616
Fórmula: C₄H₇NO₄
Peso Molecular: 133.1 g/mol
Ponto de ebulição: 311
Ponto de Fusão: >300 °C (decomposição)
Densidade: 1.66
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002616
Número CAS: 56-84-8
EINECS: 200-291-6
Merck Index: 14,840