Print…
D-(-)-Glutamic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
G1001-100G G1001-1G G1001-25G G1001-5G
SIALG1001-100GEA 1470 EUR
SIALG1001-100G SIALG1001-1G SIALG1001-25G SIALG1001-5G
D-(-)-Glutamic acid, Sigma-Aldrich®
D-(-)-Glutamic acid
Fórmula: C₅H₉NO₄
Ponto de ebulição: 325 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 213 °C
Densidade: 1,533 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00063112
Número CAS: 6893-26-1
EINECS: 230-000-8
Merck Index: 13,04482