Print…
D-(-)-Ácido aspártico ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: D-Aminosuccinic acid, D(-)-2-Amino-1,4-butanedioic acid, (R)-(-)-2-Amino-1,4-butanedioic acid, (R)-(-)-Aspartic acid, (R)-()-Aminosuccinic acid, (R)-Aminosuccinic acid, (R)-2-Aminosuccinic acid, D-Asparaginic acid, D-Aspartic acid, H-D-Asp-OH
B21184.06 B21184.14 B21184.22
B21184.06EA 32 EUR
B21184.06 B21184.14 B21184.22
D-(-)-Ácido aspártico ≥99%
D-(-)-Ácido aspártico
Purity: 99% CAS No.: 1783-96-6 Molecular Formula: C4H7NO4 Formula Weight: 133.10 Melting Point: 300° dec. Beilstein Reference: 1723529 Merck Reference: 14,840 Optical Rotation: -25° (c=1 in 1N HCl) MDL No.: MFCD00063081
Fórmula: C₄H₇NO₄
Peso Molecular: 133.1 g/mol
Ponto de Fusão: >300 °C (decomposição)
Densidade: 1.66
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00063081
Número CAS: 1783-96-6
EINECS: 217-234-6
Merck Index: 14,840