Print…
Gluconato de sódio E576, USP, SAFC®
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Sinônimos: D-gluconato de sódio
8.17054.1000 8.17054.5000 8.17054.9050
8.17054.1000EA 0 EUR
8.17054.1000 8.17054.5000 8.17054.9050
Gluconato de sódio E576, USP, SAFC®
Gluconato de sódio
Fórmula: HOH₂C(CH(OH))₄COONa
Peso Molecular: 218.14 g/mol
Ponto de Fusão: 170…175 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064210
Número CAS: 527-07-1
EINECS: 208-407-7
Merck Index: 12,08766
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eafd5b786cb23fb5c20dd64ad056ed2d80dc0186&vid=b1ffe48dafca4b8bd9b0d709ea3e986099051767&prid=web&clid=SAPDAM