Print…
Gluconato de sódio ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
G0041-25G G0041-500G
TCIAG0041-25GEA 16 EUR
TCIAG0041-25G TCIAG0041-500G
Gluconato de sódio ≥99.0% (por análise titulométrica)
Gluconato de sódio
Fórmula: HOH₂C(CH(OH))₄COONa
Ponto de Fusão: 170…175 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064210
Número CAS: 527-07-1
EINECS: 208-407-7
Merck Index: 14,04456
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e896b77f0f7bb9db09339d111b36e5f7d11a34e2&vid=e896b77f0f7bb9db09339d111b36e5f7d11a34e2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 % (after drying)
Specific rotation [a]20/D +11.0 to +15.0 deg (C=2, H2O)
Solubility in Water almost transparency
Drying loss max. 2.0 %