Print…
D-gluconato de potássio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
P1847-1KG P1847-500G
SIALP1847-1KGEA 493 EUR
SIALP1847-1KG SIALP1847-500G
D-gluconato de potássio, Sigma-Aldrich®
D-gluconato de potássio
Fórmula: HOH₂C(CH(OH))₄COOK
Ponto de Fusão: 174…176 °C
Densidade: 1,73 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00064211
Número CAS: 299-27-4
EINECS: 206-074-2
Merck Index: 12,07796