Print…
D-gluconato de potássio para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Potassium Gluconate, Gluconic Acid Potassium Salt, D-Gluconic acid potassium salt, Potassium (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.20601.0100 8.20601.0500
8.20601.0100EA 31.6 EUR
8.20601.0100 8.20601.0500
D-gluconato de potássio para síntese, Sigma-Aldrich®
D-gluconato de potássio
Fórmula: HOH₂C(CH(OH))₄COOK
Peso Molecular: 234.25 g/mol
Ponto de Fusão: 174…176 °C
Densidade: 1.73 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00064211
Número CAS: 299-27-4
EINECS: 206-074-2
Merck Index: 12,07796
Encomendar
Solubility 590 g/l (20 °C)
Melting Point 174 - 176 °C
Molar Mass 234.24 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
pH 7.0 - 8.3 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 200 °C