Print…
D-gluconato de potássio ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Potassium Gluconate, Gluconic Acid Potassium Salt, D-Gluconic acid potassium salt, Potassium (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate
B25135.0B B25135.18 B25135.30
B25135.0BEA 134 EUR
B25135.0B B25135.18 B25135.30
D-gluconato de potássio ≥99%
D-gluconato de potássio
Purity: 99% CAS No.: 299-27-4 Molecular Formula: C6H11KO7 Formula Weight: 234.25 Melting Point: ca 180° dec. MDL No.: MFCD00064211
Fórmula: HOH₂C(CH(OH))₄COOK
Peso Molecular: 234.25 g/mol
Ponto de Fusão: ∼ 180 °C (decomposição)
Densidade: 1.73 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064211
Número CAS: 299-27-4
EINECS: 206-074-2
Merck Index: 12,07796