Print…
L(+)-Sodium lactate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
L7022-10G L7022-50G L7022-5G
SIALL7022-10GEA 357 EUR
SIALL7022-10G SIALL7022-50G SIALL7022-5G
L(+)-Sodium lactate, Sigma-Aldrich®
L(+)-Sodium lactate
Fórmula: C₃H₅NaO₃
Número MDL : MFCD00066576
Número CAS: 867-56-1
EINECS: 212-762-3