Print…
L(+)-Sodium lactate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
71718-10G 71718-50G
SIAL71718-10GEA 126 EUR
SIAL71718-10G SIAL71718-50G
L(+)-Sodium lactate, Sigma-Aldrich®
L(+)-Sodium lactate
Fórmula: C₃H₅NaO₃
Número MDL : MFCD00066576
Número CAS: 867-56-1
EINECS: 212-762-3