L(+)-Lithium lactate para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.22084.0100
8.22084.0250
8.22084.0100EA
134
EUR
8.22084.0100
8.22084.0250
L(+)-Lithium lactate para síntese, Sigma-Aldrich®
L(+)-Lithium lactate
Fórmula:
C₃H₅LiO₃ Ponto de ebulição: 200 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 75 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00065512 Número CAS: 27848-80-2 EINECS: 248-692-5 |
Solubility | (20 °C) soluble |
Molar Mass | 96.01 g/mol |