Print…
L(+)-Lithium lactate 99%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
297610250 297610050 297611000 297615000
ACRO297610250EA 43.2 EUR
ACRO297610250 ACRO297610050 ACRO297611000 ACRO297615000
L(+)-Lithium lactate 99%, puro
L(+)-Lithium lactate
Fórmula: C₃H₅LiO₃
Ponto de ebulição: 200 °C
Ponto de Fusão: >75 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00065512
Número CAS: 27848-80-2
EINECS: 248-692-5
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation -13° to -16° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O)
Titration with HClO4 ≥98.5 %