Print…
L(+)-Lactic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: (S)-Lactic acid, L-Lactic acid, (S)-2-Hydroxypropanoic acid, (S)-(+)-2-Hydroxypropanoic acid, (S)-(+)-2-Hydroxypropionic acid, (S)-(+)-Lactic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
L1750-100G L1750-10G
SIALL1750-100GEA 2100 EUR
SIALL1750-100G SIALL1750-10G
L(+)-Lactic acid, Sigma-Aldrich®
L(+)-Lactic acid
Fórmula: C₃H₆O₃
Peso Molecular: 90.08 g/mol
Ponto de ebulição: 235
Ponto de Fusão: ∼53 °C
Densidade: ∼1.385 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00064266
Número CAS: 79-33-4
EINECS: 201-196-2
Merck Index: 13,05352