Print…
L(+)-Lactic acid, anidro 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
L13242.06 L13242.14 L13242.22
L13242.06EA 85 EUR
L13242.06 L13242.14 L13242.22
L(+)-Lactic acid, anidro 98%
L(+)-Lactic acid
Purity: 98% CAS No.: 79-33-4 Molecular Formula: C3H6O3 Formula Weight: 90.08 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Odour: Odourless pH: 2.8 Melting Point: 52-54° Boiling Point: 119°/12mm Beilstein Reference: 1720251 Merck Reference: 14,5337 MDL No.: MFCD00064266
Fórmula: C₃H₆O₃
Ponto de ebulição: 119 °C (12 mmHg)
Ponto de Fusão: 52…54 °C
Densidade: 1,22
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00064266
Número CAS: 79-33-4
EINECS: 201-196-2
Merck Index: 14,5337