Print…
L(+)-Lactic acid 90% 90%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: (S)-Lactic acid, L-Lactic acid, (S)-2-Hydroxypropanoic acid, (S)-(+)-2-Hydroxypropanoic acid, (S)-(+)-2-Hydroxypropionic acid, (S)-(+)-Lactic acid
189870010 189872500 189870051
ACRO189870010EA 90.2 EUR
ACRO189870010 ACRO189872500 ACRO189870051
L(+)-Lactic acid 90% 90%
L(+)-Lactic acid
Fórmula: C₃H₆O₃
Peso Molecular: 90.08 g/mol
Ponto de ebulição: 125 °C
Ponto de Fusão: 53
Densidade: 1.2 g/cm³
Ponto de Inflamação: >112 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064266
Número CAS: 79-33-4
EINECS: 201-196-2
Merck Index: 13,05352
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4260 to 1.4280 (20°C, 589 nm)
Sulfated ash ≤0.1 %
Density (20°C) 1.2 to 1.21 g/ml
Identification Passes test
Titration excess NaOH ≥88 %
Chloride (Cl) ≤0.2 %
Sulfate (SO4) ≤0.25 %
Arsenic (As) ≤3 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Sugars Passes test