Print…
(R)-(+)-Cisteína para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: α-Amino-ß-mercapto propionic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.16014.0025 8.16014.0100
8.16014.0025EA 40.9 EUR
8.16014.0025 8.16014.0100
(R)-(+)-Cisteína para síntese, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-Cysteine
Fórmula: HSCH₂CH(NH₂)CO₂H
Ponto de ebulição: 254 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 115 °C
Densidade: 1,523 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064306
Número CAS: 52-90-4
EINECS: 200-158-2
Merck Index: 13,02810
Encomendar
Solubility 160 g/l (20 °C)
Melting Point 220 - 228 °C
Molar Mass 121.16 g/mol
Bulk Density 300 kg/m3
pH 4.5 - 5.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 420 °C