Print…
L(+)-Norleucina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: H-Nle-OH, H-NorLeu-OH, (S)-2-Aminohexanoic acid, (S)-(+)-Norleucine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
N6877-10G N6877-1G N6877-5G
SIALN6877-10GEA 637 EUR
SIALN6877-10G SIALN6877-1G SIALN6877-5G
L(+)-Norleucina, Sigma-Aldrich®
L(+)-Norleucina
Fórmula: C₆H₁₃NO₂
Ponto de ebulição: 246 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 113 °C
Número MDL : MFCD00064423
Número CAS: 327-57-1
EINECS: 206-321-4
Merck Index: 13,06738