Print…
L(+)-Norleucina ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: H-Nle-OH, H-NorLeu-OH, (S)-2-Aminohexanoic acid, (S)-(+)-Norleucine
L03913.03 L03913.06
L03913.03EA 45.5 EUR
L03913.03 L03913.06
L(+)-Norleucina ≥99%
L(+)-Norleucina
Purity: 99% CAS No.: 327-57-1 Molecular Formula: C6H13NO2 Formula Weight: 131.18 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 1721750 Merck Reference: 14,6706 Optical Rotation: +23° (c=5 in 5N HCl) MDL No.: MFCD00064423
Fórmula: C₆H₁₃NO₂
Ponto de ebulição: 246 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064423
Número CAS: 327-57-1
EINECS: 206-321-4
Merck Index: 14,6706