Print…
L(+)-Norleucina 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: H-Nle-OH, H-NorLeu-OH, (S)-2-Aminohexanoic acid, (S)-(+)-Norleucine
226040010 226040050
ACRO226040010EA 53.7 EUR
ACRO226040010 ACRO226040050
L(+)-Norleucina 99+%
L(+)-Norleucina
Fórmula: C₆H₁₃NO₂
Ponto de ebulição: 246 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064423
Número CAS: 327-57-1
EINECS: 206-321-4
Merck Index: 13,06738
Encomendar
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (105°C, 4 hrs)
Specific optical rotation +22° to +24° (20°C, 589 nm) (c=2, 6 N HCl)
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Other amino acids (TLC) Not detectable