Print…
D(-)-Norleucine ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: H-D-Nle-OH, (R)-(-)-Norleucine
L08257.03 L08257.06
L08257.03EA 49.4 EUR
L08257.03 L08257.06
D(-)-Norleucine ≥99%
D-(-)-Norleucine
Purity: 99% CAS No.: 327-56-0 Molecular Formula: C6H13NO2 Formula Weight: 131.18 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 1721749 Merck Reference: 14,6706 Optical Rotation: -23° (c=5 in 5N HCl) MDL No.: MFCD00008099
Fórmula: C₆H₁₃NO₂
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008099
Número CAS: 327-56-0
EINECS: 206-320-9
Merck Index: 14,6706