Print…
Cloridrato de (S)-(+)-Arginina ≥99% para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Cloridrato de L(+)-Arginina
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.16001.0100EA 40 EUR
8.16001.0100 8.16001.9999
Cloridrato de (S)-(+)-Arginina ≥99% para síntese, Sigma-Aldrich®
Cloridrato de L-Arginina
Fórmula: C₆H₁₅ClN₄O₂
Peso Molecular: 210,66 g/mol
Ponto de Fusão: 218 °C
Densidade: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064550
Número CAS: 1119-34-2
EINECS: 214-275-1
Merck Index: 13,00785
Encomendar
Assay (argentometric) ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=8 in HCl 6 mol/l) +21.5 - +23.0 °
Identity (IR) passes test