Print…
Cloridrato de L-Arginina, Millipore®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Cloridrato de L(+)-Arginina
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.01543.1000 1.01543.9010
1.01543.1000EA 350 EUR
1.01543.1000 1.01543.9010
Cloridrato de L-Arginina, Millipore®
Cloridrato de L-Arginina
Fórmula: C₆H₁₅ClN₄O₂
Peso Molecular: 210.66 g/mol
Ponto de Fusão: 218
Densidade: 1.42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064550
Número CAS: 1119-34-2
EINECS: 214-275-1
Merck Index: 13,00785